Merck
25808
Supelco
Gasleitungsfilter vom „T“-Typ
stainless steel, 1/4 in. male
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Materialien
stainless steel
Fitting
1/4 in. male
Allgemeine Beschreibung
Mit einer gesinterten 7 μm Edelstahlfritte.
Mit Nuts und Ferrules.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)