Merck
25306
Supelco
Unbehandelte Quarzglasröhrchen
L × I.D. 15 m × 0.53 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica tubing
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
15 m × 0.53 mm
Allgemeine Beschreibung
Untreated Fused Silica Tubing is generally used in capillary electrophoresis, to produce reliable and reproducible results.[1]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Capillary electrophoresis--a new clinical tool.
Chen Fu-Tai
Clinical Chemistry, 37 (1), 14-19 (1994)