Merck
25054
Supelco
Tenax® GR
stainless steel TD tube, preconditioned
Synonym(e):
Tenax ® GR Kartusche, Edelstahl, für PerkinElmer® ATD, 10 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
Materialien
stainless steel TD tube
Leistungsmerkmale
preconditioned
Verpackung
pkg of 10 tubes
AD × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax GR
Eignung
suitable for (extends range of Tenax TA)
Anwendung(en)
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Rechtliche Hinweise
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)