Merck
24634
Supelco
10 l Tedlar® PLV-Gasentnahmebeutel mit Thermogreen® LB-2 Septen
maximum volume 10 L, Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
Synonym(e):
Tedlar® Gasprobenahmebeutel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Tedlar® PVDF film
Agentur
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Beschreibung
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Verpackung
pkg of 10 bags
Methode(n)
whole air sampling: suitable
B × L
12 in. × 19 in.
Maximales Volumen
10 L
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Allgemeine Beschreibung
Tedlar wird für mehrere U.S. EPA-Methoden zur Probenahme von flüchtigen organischen Verbindungen und Schwefelverbindungen empfohlen. Unser Tedlar besteht aus einer hochwertigen 2-mil-Tedlar-Folie für hervorragende Reaktionsträgheit, Dichtheit, Probenintegrität und gute Rückgewinnungsdaten. Unser Verriegelungsventil (PLV) und Nahtversiegelungsprozess sorgen dafür, dass diese Beutel selbst unter den herausforderndsten Probenahme- und Versandbedingungen strapazierfähig und nahezu dicht sind.
Tedlar-Beutel eignen sich für die Aufbewahrung und den Transport der zu untersuchenden Gasproben. Sie bestehen aus einem Polyvinylfluorid-Film.[1]
Anwendung
Tedlar-Beutel (10 L) eignen sich zur Sammlung landwirtschaftlicher Geruchsstoffe, um das Sorptionsverhalten der wichtigsten Geruchsstoffe mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie/Olfaktometrie (GC-MS-O) zu messen.[2]
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Steven L Trabue et al.
Journal of environmental quality, 35(5), 1668-1677 (2006-08-11)
Odor regulations typically specify the use of dynamic dilution olfactometery (DDO) as a method to quantify odor emissions, and Tedlar bags are the preferred holding container for grab samples. This study was conducted to determine if Tedlar bags affect the
Marco M L Steeghs et al.
Physiological measurement, 28(1), 73-84 (2006-12-08)
Tedlar bags are tested for their suitability for breath sampling for medical diagnostic purposes. Proton-transfer reaction-mass spectrometry was used to monitor the changes in composition of various mixtures contained in custom-made black-layered Tedlar bags. Characteristic ions at m/z 88 and