The central tube itself is made from aluminum spun from a single piece, while the Swagelok™ end fittings are made from brass. Each end fitting also incorporates a stainless steel frit.
Wichtige Dokumente
24519
Supelpure HC-Kohlenwasserstofffalle
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Abmessungen:
- 120 cc-Falle: 111/8in. (28,2 cm) lang x 13/8 in. (35 mm) Durchmesser
- 750 cc-Falle: 161/2 in. (41,9 cm) lang x 25/16 in. (59 mm) Durchmesser
- S-Falle: 71/2 in. (19 cm) lang x 59/16 in. (14,1 cm) breit x 1/2 in. (13 mm) Durchmesser [Gesamtlänge des Bettes = 193/4 in. (50,2 cm); die verlängerte Bettlänge stellt einen längeren Kontakt zwischen Gas und Adsorptionsmittel sicher und bietet eine größere Arbeitskapazität]
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the material the cylinder tube is made of?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
Supelcarb HC Hydrocarbon Trap we would like to know the Max temperature the trap? will the trap catalysts change its functionality when in temperature 50 Deg C?
1 Antwort-
This trap contains a charcoal medium. The maximum operating temperature is 60 deg. C and the maximum pressure is 250 PSI.
Hilfreich?