Merck
24211
Supelco
SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
80
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule basiert auf einer der am meisten verwendeten polaren Phasen, Carbowax 20M, und ist eine polare Säule, die zur Analyse von Lösungsmitteln, Fettsäuremethylestern (FAME), Lebensmitteln, Aroma- und Duftstoffen, Alkoholen und Aromaten geeignet ist. Außerdem eignet sich diese Säure hervorragend, wenn eine polare Säule für allgemeine Zwecke benötigt wird.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(ethylenglycol)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: 35 °C bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column may be used for the analysis of milk fat in order to demonstrate its health benefits.[1] It may also be used for high-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.[2]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luisa R Bordajandi et al.
Journal of chromatography. A, 1125(2), 220-228 (2006-06-13)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography with micro electron-capture detection (GC x GC-microECD) has been evaluated for the enantioseparation of five chiral toxaphenes typically found in real-life samples (Parlar 26, 32, 40, 44 and 50). From the two enantioselective beta-cyclodextrin-based columns evaluated
Cheng Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 160-171 (2016-02-27)
Structurally-tuned ionic liquids (ILs) have been previously applied as the second dimension column in comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) and have demonstrated high selectivity in the separation of individual aliphatic hydrocarbons from other aliphatic hydrocarbons. However, the maximum operating temperatures
He Nan et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 127-136 (2016-12-31)
Lipidic ionic liquids (ILs) possessing long alkyl chains as well as low melting points have the potential to provide unique selectivity as well as wide operating ranges when used as stationary phases in gas chromatography. In this study, a total
Mostofa Jamal et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 798(1), 155-158 (2003-11-25)
The subject of the present paper is the simultaneous determination of ethanol (EtOH) and acetaldehyde (AcH) concentrations in the striatum of freely moving rats using an in vivo microdialysis followed by head-space gas chromatography (GC). Major operation conditions of GC
L W Getzin et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 72(2), 361-364 (1989-03-01)
A method for extraction, cleanup, and simultaneous gas chromatographic detection of carbofuran, metalaxyl, and simazine in soils has been developed. Pesticide residues were extracted from soil with acetone containing 10% 0.2M HCl-KCl buffer (pH 2.0), cleaned up with methylene chloride-carbonate
Artikel
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Verwandter Inhalt
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Chromatograms
suitable for GC