Merck
24196-U
Supelco
SPB®-20 Kapillar-GC-Säule
size × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Synonym(e):
GC column, SPB-20, 20% diphenyl
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
OSHA 62
meets requirements for USP G32
Parameter
-25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
63
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Größe × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
Temp.-Grenzen:
  • -25 °C bis 300 °C (isotherm)
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 67 116 117 174 131
Anwendung
SPB®-20 fused silica capillary column is suitable for separating amino acid and keto acid by gas chromatography coupled with mass spectrometry.[1]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Branched-chain Amino Acids.
Harris RA and Sokatch JR.
Science, 65-66 (2000)