Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Wichtige Dokumente
24155
Petrocol® DH 150 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 150 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
ASTM® D5501,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
63
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
150 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
biofuels
chemicals and industrial polymers
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
- Gebunden
- Poly(dimethylsiloxan)
- -60 °C bis 320 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
- C10-Derivaten, die durch eine Öffnung des Decalin-Rings erzielt wurden, mittels Gaschromatographie-Flammenionisationsdetektor (GC-FID) und GC gekoppelt mit Massenspektrometer (GC-MSD).[1]
- Azyklischen C5-C7-Alkenen aus katalytisch gecracktem Flüssigkraftstoff mittels GC-MS.[2]
- Oxygenierten Kraft- und Treibstoffdämpfen[3] sowie Alkanen und Phenolen mittels GC-FID.[4]
- Isomeratproben aus Raffinerien mittels GC.[5]
- Produkten thermisch gecrackter Polyalkene mittels hochauflösender Kapillar-GC unter isothermalen und temperaturprogrammierten Bedingungen.[6]
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
Is Product No. 24155 Petrocol DH150 designed for specific analysis?
1 Antwort-
This is the longest capillary commercial available and is designed for detailed purity analyses of light hydrocarbon gases and petroleum products (oxygenates, solvents, naphthas, gasolines, etc.).
Hilfreich?