Merck
23771
Supelco
Manueller Blasendurchflussmesser (Kapillarversion)
Synonym(e):
KIT – KAPILLAR-GASFLUSS-BLASENMESSGERÄT, STÄNDER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
Exakte Messung von Flußraten in Kapillarsäulen. Dieser 0,5 ml Blasenzähler ermöglicht die Berechnung von realen Split-Verhältnissen durch die Messung der tatsächlichen Flußrate -auch wenn diese nur 0,01 mL/min beträgt. In 0,01ml Schritten graduiert
Zwei einfache Installationsmöglichkeiten zur Auswahl: Magnetklemmen oder Ständer.
Bubble flowmeter is a simple and precise way to measure flow rates of gases.[1] It determines the volumetric flow rate by measuring the time taken by the gas stream to move a soap bubble through a specific volume.
Anwendung
Bubble flowmeter may be used to manually control the flow at the system outlet during analysis of perfluorobutane (PFB) in the exhaled rat air using respiration-metabolism chamber system and a GC-MS method.[2] Bubble flowmeters can be used to check splitter or detector flow or to calibrate personal pumps for accurate air sampling.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The accuracy of the bubble meter method for gas flow measurements.
Levy A.
Journal of Scientific Instruments, 41 (7), 449-453 (1964)
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in