Wichtige Dokumente
23399-U
Omegawax GC-Kapillarsäule
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
meets requirements for USP G16
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
250
df
0.10 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × ID
15 m × 0.10 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
- Gebunden
- Poly(ethylenglykol)
- 50 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?