Merck
23323UINT
Supelco
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
column size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.80 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Synonym(e):
SPB®-624 Capillary GC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica
df
1.80 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Säulengröße × ID
30 m × 0.32 mm
Anwendung(en)
pharmaceutical
Säulenart
capillary intermediate polar
Kompatibilität
for use with Agilent Intuvo GC
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wurde speziellen Tests zur Bestimmung von Trennbarkeit und Effizienz und zur Bestätigung einer geringen Ausblutung unterzogen. Sie wurde für Purge-and-Trap-Analysen von flüchtigen halogenierten, nicht halogenierten und aromatischen Verunreinigungen aus Umweltproben entwickelt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G43.
Phase:
  • Gebunden
  • Proprietär
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm ID: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)