Wichtige Dokumente
23319-U
Vergoldete Zulaufdichtung (gerades Design)
pkg of 10 ea
Synonym(e):
GC inlet seal, gold-plated
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel (gold-plated)
Verpackung
pkg of 10 ea
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)