Merck
23315
Supelco
Gebrauchsstellenvorlage
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
Zur Installation zwischen einer Wasserstoffflasche und einem Chromatographen (siehe Abbildung) oder bei einem Wasserstoffgenerator. Falls eine Flamme zurückschlägt, leitet der Flash-Arrestor diese in ein 1m langes Rohr, in dem sie dann erlischt und die Hitze abgeleitet wird. Die Druckwelle, die dem Zurückschlagen vorausgeht, schließt und sichert das Absperrventil im Arrestor, so daß kein weiteres Gas austreten kann. 1/4 in. female NPT Verbindungen; einsetzbar bis zu 50 psig (3,5 bar). Erfüllt die Anforderungen der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) und der National Fire Protection Agency (NFPA); werksgeprüft.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)