Merck
23304-U
Supelco
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
21
df
3.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wird häufig für traditionelle Anwendungen für allgemeine Zwecke, bei denen eine unpolare Säule erforderlich ist, eingesetzt. Analyten werden primär gemäß ihres Siedepunkts getrennt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(dimethylsiloxan)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 320 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm) oder 320 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 260 °C (isotherm) oder 280 °C (programmiert)
Anwendung
SPB®-1 capillary GC column may be used for herbicide determination using In-tube Solid-phase microextraction (SPME).[1]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sachin P Bachate et al.
Applied microbiology and biotechnology, 93(5), 2135-2145 (2011-10-11)
Two heterotrophic As(III)-oxidizing bacteria, SPB-24 and SPB-31 were isolated from garden soil. Based on 16S rRNA gene sequence analysis, strain SPB-24 was closely related to genus Bordetella, and strain SPB-31 was most closely related to genus Achromobacter. Both strains exhibited
L J Krutz et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 103-121 (2003-07-30)
Liquid-liquid extraction or solid-phase extraction followed by gas chromatography (GC) or high-performance liquid chromatography are traditional herbicide residue determination methods for environmental samples. Solid-phase microextraction (SPME) is a solventless, fast, and sensitive alternative herbicide residue extraction method that can be
Protokolle
Developing a Quantitative SPME Method
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring