Merck
22470-U
Supelco
Supelco Ferrulenmutteradapter (kompatibel mit Agilent Injektoren und Nicht-MS-Nachweisinstrumenten), hexagonale Version zum Anziehen mit Schraubschlüssel
pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 2 ea
Allgemeine Beschreibung
Für die universell einsetzbaren Supeltex Ferrules (siehe oben). Installieren Sie Ihre Kapillarsäule ohne Einschränkungen was die Wahl des Ferrules anbelangt. Diese Adapter ermöglichen den Einsatz der universellen Supeltex und anderen 1/16in. Kapillarferrules in Ihrem Agilent/HP 5710, 5790, 5840, 5880, 5890 oder 6890 System.
Empfehlung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)