Merck
22086-U
Supelco
Supeltex M-1 Ferrule für gepackte Säulen, 1,59-mm-Säulenaußendurchmesser (1/4 Zoll)
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
ferrule type packed column
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
1/4 in.
Kompatibilität
1/4 in. O.D. Column
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Ideal für den Anschluss an Massenspektrometer. Hohe Wiederverwendbarkeit. Nur für isotherme Anwendungen.
Material: keramikgefülltes PTFE
Höchsttemperatur:
250 °C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)