Merck
22083
Swagelok® Verschraubung, NPT-Außengewinde
brass, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
About This Item
UNSPSC-Code:
41115717
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
brass
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
400-1-2
Fitting
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Allgemeine Beschreibung
Nuts und Ferrules enthalten
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)