21195-U
GC stationäre Phase
phase Polyethyleneimine, bottle of 50 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
bottle of 50 g
Parameter
0-175 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
Polyethyleneimine phase
Löslichkeit
acetone: soluble
Säulenart
packed GC
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)