Wichtige Dokumente
21106
GC stationäre Phase
phase SE-54, bottle of 50 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets requirements for USP G36
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 50 g
Parameter
50-300 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
SE-54 phase
Löslichkeit
chloroform: soluble
Säulenart
packed GC
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)