Merck
20413
Supelco
GR-2 Septen
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 100 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Durchmesser
12.5 mm ( 1/2 in.)
Allgemeine Beschreibung
Inlet-Temperatur: 50°C bis 200°C - Preiswertes graues Silikongummi für den isothermen Routinebetrieb.
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)