Merck
BCR705
Linde-Typ A Zeolit
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
Zeolit, Linde-Typ A
Größe auswählen
10 G
218,00 €
218,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
218,00 €
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
218,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Anwendung
Linde type A zeolite has been used as a host in the preparation of drug delivery system containing 5-fluorouracil.[1]
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR705
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparison of different silica microporous structures as drug delivery systems for in vitro models of solid tumors
Vilaca N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7, 13104-13111 (2017)