20228
ORBO™ 32 große Aktivkohle aus Kokosnuss (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
Kokosnuss-Aktivkohle Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
W,W,F separators
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D3686
NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519
OSHA ID-186SG
Produktlinie
ORBO™
Zusammensetzung
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
ORBO™ 32 Large
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
8 mm × 110 mm
Matrix
Activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
Partikelgröße
20-40 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.