Merck
12633
Supelco
Tigloyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12D3H18NO4
Molekulargewicht:
246.32
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C[C@H](OC(/C(C)=C/C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h6,10H,7-8H2,1-5H3/b9-6+/t10-/m1/s1/i3D3
InChIKey
WURBQCVBQNMUQT-QOHDDEINSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)