Wichtige Dokumente
11045
GC stationäre Phase
phase Diethylene glycol succinate (DEGS), bottle of 25 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets requirements for USP G4
Verpackung
bottle of 25 g
Parameter
temp. range at 20-200 °C
20-200 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
Diethylene glycol succinate (DEGS) phase
Löslichkeit
acetone: soluble
Säulenart
packed GC
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)