Merck
10341
Supelco
Amberlite IRN150 H+/OH- Form
hydrogen and hydroxide form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 22-26 mesh
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
Beschreibung
cross-linkage 8%
Form
beads
Verpackung
bucket of 500 g
Parameter
60 °C max. temp.
Feuchtigkeit
49-55% (cation)
54-60% (anion)
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene/divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
mixed mode
Partikelgröße
22-26 mesh
580-680 μm (anion exchanger)
600-700 μm (cation exchanger)
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.2 meq/g by dry weight(anion)
1.9 meq/g by dry weight(cation)
Trenntechnik
mixed mode
Allgemeine Beschreibung
Mischbettharz für die erste Kontrolle von Wasser in Durchflusssystemen; geeignet für die industrielle Wasseraufbereitung, die nur eine absolut geringe ionische und nicht ionische Kontamination durch die verwendeten Harze erlaubt.
Amberlite IRN150 is a strong base anion and cation exchange mixed bed resin.[1]
Anwendung
Amberlite IRN150 was used to determine the particle size distribution using photo correlation spectroscopy.[2]
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Study on the Correlation between Lateral Diffusion Effect and Effective Charge in Neutral Liposomes
Galera-Cortes, Elisa, et al.
Langmuir, 26, 2665-2670 (2009)
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)