Wichtige Dokumente
00282
Phthalsäure-diheptylester
analytical standard
Synonym(e):
Diheptyl-phthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
195 °C/0.04 mmHg (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
InChIKey
JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)