Merck
Z756636
Gefrierlagerbox, 81 Gefäße
blue
Synonym(e):
freezer container, freezer storage, storage container
Größe auswählen
5 EA
83,50 €
83,50 €
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
83,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.12
83,50 €
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Materialien
blue
natural polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18852-0012
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B × H
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Allgemeine Beschreibung
Robuste Gefrierboxen für eine platzsparende Lagerung und eine ordentliche Aufbewahrung von Mikrozentrifugenröhrchen auf der Arbeitsfläche, im Gefrierschrank und beim Transport. Boxen mit 9 x 9 Zeilen bieten Platz für 81 Röhrchen zu 0,5, 1,5 und 2,0 ml sowie Kryogefäße.
  • Alphanumerische Indexierung
  • Widersteht Temperaturen von -80 °C bis +121 °C
  • Stapelbar mit eingeformtem ′Rutschschutz′
  • Abnehmbarer Deckel mit matten Oberflächen auf beiden Seiten für ein bequemes Beschriften
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)