Z744249
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
for Bruker®, O.D. 10 mm, pack of 1 ea
Synonym(e):
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-816-B-Q
AD
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)