Merck
Z743475
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
Synonym(e):
dry block, tube cooling block, tube heating block
Größe auswählen
1 EA
236,00 €
236,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
236,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.77
236,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Leistungsmerkmale
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech CHAM-5000
Methode(n)
PCR: suitable
Allgemeine Beschreibung
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)