Z741687
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 50-1,200 μL, rack, L 90 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
low retention
Verpackung
pack of 960 ea (Racked)
Hersteller/Markenname
Sartorius LH-L791210
Länge
90 mm
Maximales Volumen
1.2 mL
Volumenbereich
50-1,200 μL
Bindungsart
(liquid-repellent surface)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)