Merck
Z740492
smartPick Wooden inoculation picks
Min (fits 1.5 mL tube), needle point
Synonym(e):
colony pick, inoculation, microbiology pick, recyclable pick, wooden inoculating pick
Größe auswählen
2000 EA
96,40 €
40000 EA
1.320,00 €
96,40 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
2000 EA
96,40 €
40000 EA
1.320,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
96,40 €
Auf LagerDetails
Materialien
needle point
Verpackung
pack of 2000 ea
Hersteller/Markenname
LevGo Inc 18128-NP
smartPick
Länge
1.28 in. (3.25 cm)
Allgemeine Beschreibung
  • smartPick Minis go from autoclave to microtube
  • Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
  • Available in a semi or needle point
  • Made of 100% USA grown White Birch
  • Made in the USA in an ISO 9001: 2008
  • ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
  • Non-Sterile, meet FDA requirements for food
  • Envrionmentally Friendly - Naturally Biodegradable
Rechtliche Hinweise
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)