Merck
Z717207
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
960 EA
250,00 €
4800 EA
728,00 €
250,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
250,00 €
4800 EA
728,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
250,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier
Verpackung
pack of 960 ea (racked)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2069G
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
200 μL
Volumen
200 μL
Kompatibilität
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
  • Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A Genomic tip refers to a tip with a wide-bore orifice. This kind of tip is perfect for pipetting more viscous samples such as blood as well as for preventing the shearing of genomic DNA during sample processing and preparation.
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)