Merck
Z711020
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
red ETFE pour ring
Synonym(e):
240760
Größe auswählen
10 EA
48,40 €
48,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
48,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
48,40 €
Check Cart for Availability
Materialien
red ETFE pour ring
Hersteller/Markenname
WHEATON®
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)