Merck
Z709220
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART XLG, volume range 5-200 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
1 PKG
212,80 €
212,80 €
Listenpreis224,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
212,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
212,80 €
Listenpreis224,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tip
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier
Verpackung
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
pkg of 768 tips (racked)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2160G
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
200 μL
Volumenbereich
5-200 μL
Volumen
5—200 μL
Kompatibilität
for use with
  • Biohit Proline-Variable 50-200 μl
  • Capp/Aero 200 μl
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 5-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Finnpipette 4027/4500 5-40 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
  • Nichiryo BenchMate 20-200 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
  • Socorex/Wheaton 822 Series 10-100 μl
Allgemeine Beschreibung
Extended length and large orifice tip for handling fragile cells, viscous samples and genomic DNA
Anwendung
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).[1][2][3]
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)