Wichtige Dokumente
Z687545
3D Biotek 3D Insert™ PS scaffold
for 6 well plates, 3 inserts/6 well plate
Synonym(e):
3D, 3D Cell Culture
Größe auswählen
95,26 €
Listenpreis104,00 €Sparen Sie 8%Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
95,26 €
Listenpreis104,00 €Sparen Sie 8%Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Beschreibung
polystyrene (PS)
Sterilität
sterile
Qualität
3 inserts/6 well plate
Hersteller/Markenname
3D Biotek PS152006-3
Faserdurchm.
~150 μm
Größe
6 well
Farbe
clear
Porengröße
~200 μm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
- Compatible with most of your current 2D assays
- Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models