Merck
Z663484
Brady® Etiketten für thermisches Etikettiersystem(TLS)
label for 50 mL conical tube, bottle, petri dish or deep well plate, W × L 25.40 mm × 12.70 mm, white vinyl
Größe auswählen
1 ROLL
76,90 €
76,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ROLL
76,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
76,90 €
Check Cart for Availability
Materialien
white vinyl
Verpackung
roll of 500 labels
Hersteller/Markenname
Brady PTL-17-498
Verfügbarkeit
available only in EU
B × L
25.40 mm × 12.70 mm
Rechtliche Hinweise
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)