Merck
Z663018
Kern-Waagen der EW-Serie, von oben beladbar
weighing capacity 150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern EW 150-3M
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g
B × Tiefe × H
180 mm × 230 mm × 85 mm
Plattformdurchm.
110 mm
Gewicht
2 kg
Allgemeine Beschreibung
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)