Z660094
Bandelin STAMMOPUR 24 cleaning concentrate
residue-free rinsing, neutral scent
Größe auswählen
102,00 €
Größe auswählen
About This Item
102,00 €
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Bandelin
Verfügbarkeit
available only in EU
Allgemeine Beschreibung
Contamination:
General contamination, biofilms, soot, pigments, oil- and fat-containing residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals, instruments, pipettes, respirators, protective goggles etc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)