Merck
Z659355
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 3 for use with HD 2070 and HD 2200 homogenizers
Synonym(e):
sonication vessel
Größe auswählen
1 EA
214,00 €
214,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
214,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41101520
NACRES:
NB.74
214,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Materialien
glass
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bandelin 536
Verfügbarkeit
available only in EU
Volumen × ID × H
15 mL × 20 mm × 65 mm
Allgemeine Beschreibung
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)