Merck
Z659347
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
processing vessel DG 4G
Synonym(e):
stainless steel sonification vessel
Größe auswählen
1 EA
1.760,00 €
1.760,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.760,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41101520
NACRES:
NB.74
1.760,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bandelin 3608
Verfügbarkeit
available only in EU
Allgemeine Beschreibung
Suitable for connection with a stepped standard horn with external thread (Z65,909-6 or Z65,911-8) with titanium flat tip TT13 (Z65,917-7).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)