Merck
Z653772
Pyrex® glass general purpose dishes
capacity 2,000 mL, L × W 312 mm × 232 mm
Synonym(e):
1490/04
Größe auswählen
Z653772-4EA
142,00 €
142,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
Z653772-4EA
142,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
142,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Materialien
Pyrex
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1490/04
Verfügbarkeit
available only in EU
L × B
312 mm × 232 mm
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for numerous application:-
   - Drying powders and crystals
   - Staining and development
   - Collection of drips and spills from solution bottles
   - Gel electrophoresis and paper chromatography
   - Dissection work
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)