Z640557
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume 0.1-20 μL
Synonym(e):
pipetting tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 480 (5 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 075.005
Eppendorf® 022491067 (USA)
Messbereich Volumen
0.1-20 μL
Länge
40 mm
Maximales Volumen
20 μL
Allgemeine Beschreibung
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?