Z637556
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 75 mm, stem O.D. × L 10 mm × 55 mm
Größe auswählen
15,60 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
15,60 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
BRAND 147020
Schaft AD × L
10 mm × 55 mm
Oberteil Durchm.
75 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)