Merck
Z627038
Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
pathlength 10 mm, Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, chamber volume 80 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 178.710-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
20 mm , aperture
Kammervolumen
80 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
2 Fenster, Apertur
Apertur 3 mm Durchmesser
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)