Merck
Z615080
Vivapore 5 Lösungsmittelabsorptionskonzentrator
MWCO 7.5 kDa
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Beschreibung
min concentrate vol 50 μL
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Sartorius VP0502
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada, ROW
Membranfläche
20 cm2
Arbeitsvolumen
5 mL
Porengröße
7.5 kDa MWCO
Allgemeine Beschreibung
Die Lösungsmittelabsorption ist die wirtschaftlichste und benutzerfreundlichste Konzentrationsmethode für Kliniker und Forscher, da weder zusätzliche Geräte noch Druck oder Vakuum benötigt werden. Das Gerät einfach mit der zu konzentrierenden Lösung auffüllen, warten, bis der gewünschte Konzentrationswert erreicht ist, und die Konzentrationsprobe dann vom Boden des Gefäßes abpipettieren. Vivapore ist ideal für Laborkonzentrationen für allgemeine Zwecke oder für Aufreinigungen vor weiteren Analyseverfahren und eignet sich besonders gut für labile Lösungen, die bei Einsatz alternativer scherungs- oder druckerzeugender Methoden denaturieren können oder in einem Kühlraumbereich verarbeitet werden müssen. Die Konzentratoren von Vivapore verbessern die Leistung, das Anwendungspotenzial und die Benutzerfreundlichkeit des Lösungsmittelabsorptionsverfahren erheblich. Muss mit Stand verwendet werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)