Merck
Z601586
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1347
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG