Wichtige Dokumente
Z382493
SigmaScreen™ Poly-D-lysine coated plates
96-well, clear
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear plastic plate
flat bottom clear wells
Beschreibung
flat bottom
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Größe
96 wells
Farbe
clear
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable