Merck
Z377910
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCR microtubes
pkg of
Größe auswählen
1 PKG
110,00 €
110,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
110,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121702
NACRES:
NB.22
110,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Materialien
polypropylene
Beschreibung
Autoclavable
Verpackung
pkg of 120 strips (960 tubes)
pkg of
Methode(n)
PCR: suitable
Allgemeine Beschreibung
Strips of eight caps can be cut apart to use individually.
Thin-walled, specifically designed to fit the RoboCycler96. Tested to ensure ideal contact with the thermal block; no mineral oil needed. Certified DNase- and RNase-free. All tolerate organic solvent reactions and temperatures from −4 to 121 °C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)