Z375233
Masterflex™ pump drive
digital standard drive, AC/DC input 190 - 260 V AC
Hersteller/Markenname
Cole Parmer
Allgemeine Beschreibung
Pumpenköpfe nicht enthalten.
Economy: der preiswerteste Masterflex-Antrieb mit einstellbarer Geschwindigkeit, für einen EASY-LOAD-Kopf.
Precision Standard: Motor mit weichem Anlauf, Geschwindigkeitsregler mit 10 Umdrehungen und 1% Geschwindigkeits-Konstanz. Mit DB9-Kabel fernsteuerbar.
Digital Standard: Motor mit hochpräziser Geschwindigkeitsregelung, ± 0.25%. Anzeige von U/Min., Durchflußrate und %-Geschwindigkeit. Mit DB9-Kabel fernsteuerbar.
Economy: der preiswerteste Masterflex-Antrieb mit einstellbarer Geschwindigkeit, für einen EASY-LOAD-Kopf.
Precision Standard: Motor mit weichem Anlauf, Geschwindigkeitsregler mit 10 Umdrehungen und 1% Geschwindigkeits-Konstanz. Mit DB9-Kabel fernsteuerbar.
Digital Standard: Motor mit hochpräziser Geschwindigkeitsregelung, ± 0.25%. Anzeige von U/Min., Durchflußrate und %-Geschwindigkeit. Mit DB9-Kabel fernsteuerbar.
Rechtliche Hinweise
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)