Merck
Z363472
Sigma-Aldrich
Scienceware® Auslegematten
Labmat roll, orange, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
Größe auswählen
1 EA
118,00 €
118,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
118,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122300
NACRES:
NB.35
118,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Walze W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
Allgemeine Beschreibung
Einweg-Auslegematten, die Oberflächen vor Flecken und Abnützung schützen. Die Polyethylenunterseite ist rutschfest und verhindert Durchsickern von den meisten Flüssigkeiten, während die saugfähige Oberfläche wässrige Lösungen, alkoholischen und giftigen Lösungen aufsaugt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Highly absorbent upper surface traps up to 420ml/m² of water, dyes, corrosive chemicals or radioactive solutions
  • Flexible polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most solutions
  • Available in 50.8cm (20”) wide by 15.2 m (50 ft.) rolls, or 50.8 x 61cm (20 x 24”) pre-cut sheets
  • Rolls are easily cut with the Science ware Safety Cutter (F21012-0000) or scissors while roll is retained in dispenser
Rechtliche Hinweise
Labmat is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1